Få mere at vide
(2Z)-2,3-Dehydroxy Atorvastatin (>90% Z), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2Z)-2,3-Dehydroxy Atorvastatin |
| CAS | 1191901-60-6 |
| Molekylær formel | C33 H33 F N2 O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Heptenoic acid, 7-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-, (2Z,5S)- |
| InChI formel | InChI=1S/C33H33FN2O4/c1-22(2)31-30(33(40)35-26-12-7-4-8-13-26)29(23-10-5-3-6-11-23)32(24-16-18-25(34)19-17-24)36(31)21-20-27(37)14-9-15-28(38)39/h3-13,15-19,22,27,37H,14,20-21H2,1-2H3,(H,35,40)(H,38,39)/b15-9-/t27-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z,5S)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 540.62 |
| Formel vægt | 540.2424 |