Få mere at vide
(2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide, Mikromol™
Beskrivelse
(2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide |
| CAS | 358629-47-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide, Levetiracetam Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h2H,3-5H2,1H3,(H2,9,12)/b6-2- |
| SMIL | C\C=C(/N1CCCC1=O)\C(=O)N |
| IUPAC navn | (Z)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide |
| Vis mere |