Få mere at vide
(2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17953656
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17953656 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17953656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1372.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide
CAS 358629-47-7
Analyt- eller komponentnavne (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H12 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide, Levetiracetam Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h2H,3-5H2,1H3,(H2,9,12)/b6-2-
SMIL C\C=C(/N1CCCC1=O)\C(=O)N
IUPAC navn (Z)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 168.0899 g/mol