Få mere at vide
(2Z)-2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)acetonitrile, TRC
Artikelnummer. 30369373
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30369373 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30369373 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD449371100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2Z)-2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)acetonitrile
CAS 468104-14-5
Molekylær formel C12H11NO
Mængde 100 mg
Synonym (Z)-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-ylidene)acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c1-14-11-5-4-9-2-3-10(6-7-13)12(9)8-11/h4-6,8H,2-3H2,1H3/b10-6-
SMIL COc1ccc2CC\C(=C\C#N)\c2c1
IUPAC navn (2Z)-2-(6-methoxy-2,3-dihydroinden-1-ylidene)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 185.22
Formel vægt 185.0841