Få mere at vide
Fisher BioReagents™ 2XYT bouillon (granulerede medier)
Mængde:
500 g
5 kg
Emballagetype:
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
Beskrivelse
- Granulerede medier
- Formulering pr. liter: Kasein Peptone [91079-40-2] 16g, Gærekstrakt [8013-01-2] 10g, Natriumchlorid [7647-14-5] 5g
- Opbevares ved stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Fast stof |
| Medietype | Dehydreret 2XYT |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Kasein Peptone 16g/L, Gærekstrakt 10g/L, Natriumchlorid 5g/L |
| Emballagetype | Polyspand |
| Mængde | 5 kg |