Få mere at vide
MP Biomedicals™ 2XYT-bouillon, kapsler: Almindelig
Artikelnummer. p-4474882 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
454 g
1000 g
5000 g
Format:
Kapsel
Pakningsstørrelse:
1kg
454g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format Pakningsstørrelse
11377669 1000 g Kapsel 1kg
11343319 454 g Kapsel 454g
11307679 5000 g Kapsel 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377669 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 113012031
Optimeret til vækst og vedligeholdelse af M13-fag eller andre filamentøse ssDNA-bakteriofager
Kapsler i almindelig størrelse.
  • Indhold/L: 16g trypton, 10g gærekstrakt, 5g NaCl
  • Brug 31 kapsler/l
Tekniske data
Certificeringer/compliance Molekylær biologi Certified™
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Format Kapsel
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Trypton 16g/L, Gærekstrakt 10g/L, NaCl 5g/L
Til brug med (applikation) Til vækst og vedligeholdelse af M13-fag eller anden filamentøs fag
Mængde 1000 g