Få mere at vide
2xYT Agar (Powder/Molecular Genetics), Fisher BioReagents
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Emballagetype:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | 2xyt Agar |
| Form | Powder |
| Til brug med (applikation) | Molecular Genetics |
| Emballagetype | Poly Bottle |
| Mængde | 2000 g |