Få mere at vide
2xYT Agar (Powder/Molecular Genetics), Fisher BioReagents
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Emballagetype:
Poly Bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
2kg
500g
Spezifikation
Spezifikation
| Tilsætningsstof | 2xyt Agar |
| Form | Powder |
| Til brug med (applikation) | Molecular Genetics |
| Emballagetype | Poly Bottle |
| Mængde | 500 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur