Få mere at vide
(2S)-Tetrahydro-2-furanmethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-Tetrahydro-2-furanmethanamine Hydrochloride |
| CAS | 21801-94-5 |
| Molekylær formel | C5H12ClNO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (+)-Tetrahydro-furfurylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO.ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5H,1-4,6H2;1H/t5-;/m0./s1 |
| SMIL | NC[C@@H]1CCCO1.Cl |
| IUPAC navn | [(2S)-oxolan-2-yl]methanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.61 |
| Formel vægt | 137.0607 |