missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S)-Tetrahydro-2-furanmethanamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30412171
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412171 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412171 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2935501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-Tetrahydro-2-furanmethanamine Hydrochloride
CAS 21801-94-5
Molekylær formel C5H12ClNO
Mængde 1 g
Synonym (+)-Tetrahydro-furfurylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H11NO.ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5H,1-4,6H2;1H/t5-;/m0./s1
SMIL NC[C@@H]1CCCO1.Cl
IUPAC navn [(2S)-oxolan-2-yl]methanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 137.61
Formel vægt 137.0607
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.