Få mere at vide
(2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051175
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051175 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051175 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3377.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid
CAS 361442-00-4
Analyt- eller komponentnavne (2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H27 N O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, α-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-hydroxy-, (αS)-, (αS)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, (2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino](3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-yl)ethanoic acid, (αS)-α[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, (2S)-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C17H27NO5/c1-15(2,3)23-14(21)18-12(13(19)20)16-5-10-4-11(6-16)8-17(22,7-10)9-16/h10-12,22H,4-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t10?,11?,12-,16?,17?/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)O)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
IUPAC navn (2S)-2-(3-hydroxy-1-adamantyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 325.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 325.1889 g/mol