Få mere at vide
(2S)-Pyrrolidine-2-carboxamide (L-Prolinamide), Mikromol™
Artikelnummer. 30052637
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052637 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052637 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3564.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-Pyrrolidine-2-carboxamide (L-Prolinamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Prolinamide
CAS 7531-52-4
Analyt- eller komponentnavne L-Prolinamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H10 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2S)-Pyrrolidine-2-carboxamide, 2-Pyrrolidinecarboxamide, (2S)-, 2-Pyrrolidinecarboxamide, (S)-, Prolinamide, L- (8CI), (2S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (-)-Prolinamide, (2S)-2-Carbamoylpyrrolidine, (2S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid amide, (S)-2-(Aminocarbonyl)pyrrolidine, (S)-Prolinamide, (S)-Proline amide, (S)-Pyrrolidine-2-carboxamide, (S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid amide, L-Prolinamide, L-Proline amide
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m0/s1
SMIL NC(=O)[C@@H]1CCCN1
IUPAC navn (2S)-pyrrolidine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 114.146
Mængde 25 mg
Formel vægt 114.0793 g/mol