Få mere at vide
(2S)-Pyrrolidine-2-carboxamide (L-Prolinamide), Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-Pyrrolidine-2-carboxamide (L-Prolinamide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Prolinamide |
| CAS | 7531-52-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-Prolinamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H10 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2S)-Pyrrolidine-2-carboxamide, 2-Pyrrolidinecarboxamide, (2S)-, 2-Pyrrolidinecarboxamide, (S)-, Prolinamide, L- (8CI), (2S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, (-)-Prolinamide, (2S)-2-Carbamoylpyrrolidine, (2S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid amide, (S)-2-(Aminocarbonyl)pyrrolidine, (S)-Prolinamide, (S)-Proline amide, (S)-Pyrrolidine-2-carboxamide, (S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid amide, L-Prolinamide, L-Proline amide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m0/s1 |
| SMIL | NC(=O)[C@@H]1CCCN1 |
| IUPAC navn | (2S)-pyrrolidine-2-carboxamide |
| Vis mere |