missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S)-pentan-2-amine hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Pentanamine Hydrochloride |
| CAS | 216237-52-4 |
| Molekylær formel | C5H13N • HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Pentanamine','hydrochloride (1:1)','(2S)- (ACI), 2-Pentanamine','hydrochloride','(2S)- (9CI), (S)-Pentan-2-amine hydrochloride, (2S)-2-Pentanamine hydrochloride, (S)-2-Aminopentane hydrochloride, (S)-1-Methylbutylamine hydrochloride, (S)-2-Pentylamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13N.ClH/c1-3-4-5(2)6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| SMIL | CCC[C@@H](N)C.Cl |
| IUPAC navn | (2S)-pentan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.163646 |
| Formel vægt | 123.0815 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?