Få mere at vide
(2S)-Octyl-Alpha-hydroxyglutarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-Octyl-Alpha-hydroxyglutarate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O5/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16/h11,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1 |
| Formel vægt | 260.1624 |