Få mere at vide
(2S)-(+)-Glycidyl Tosylate, TRC
Artikelnummer. 30390627
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30390627 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30390627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG61600125G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-Glycidyl tosylate
CAS 70987-78-9
Molekylær formel C10 H12 O4 S
Mængde 25 g
Synonym 2-Oxiranemethanol, 2-(4-methylbenzenesulfonate), (2S)-, Oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, (2S)- (9CI), Oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, (S)-, (+)-Glycidyl tosylate, (2S)-(+)-Glycidyl tosylate, (2S)-Glycidyl toslyate, (2S)-Oxiranemethanol 4-methylbenzenesulfonate, (S)-(+)-Glycidyl 4-methylbenzenesulfonate, (S)-(+)-Glycidyl tosylate, (S)-(2,3-Epoxypropan-1-yl) 4-methylbenzenesulfonate, (S)-Glycidyl p-toluenesulfonate, (S)-Glycidyl tosylate, (S)-Oxiranylmethyl toluene-4-sulfonate, (S)-Toluene-4-sulfonic acid oxiranylmethyl ester, 2(S)-Glycidyl tosylate, Toluene-4-sulfonic acid (S)-oxiranylmethyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m0/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
IUPAC navn [(2S)-oxiran-2-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 228.26
Formel vægt 228.0456