Få mere at vide
(2S)-(+)-Glycidyl tosylate, 99+%
Artikelnummer. 10309490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10309490 5 g Glass bottle 5g
10217170 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10309490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264580050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 70987-78-9 | C10H12O4S | 228.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70987-78-9
Molekylær formel C10H12O4S
Molekylvægt (g/mol) 228.27
MDL nummer MFCD00064489
InChI nøgle NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
Synonym s-glycidyl tosylate, 2s-+-glycidyl tosylate, s-+-glycidyl tosylate, +-glycidyl tosylate, s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, ccris 6400, s-glycidyltosylate, 2s-glycidyl tosylate, oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, s
PubChem CID 153296
IUPAC navn [(2S)-oxiran-2-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-(+)-Glycidyl tosylate
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 45°C to 48°C
Farve White
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand + 17.00 (20.00°C c=2.5,CHCl3)
Specifik rotation + 17
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Formel vægt 228.27
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fluffy Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2S)-(+)-Glycidyl tosylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.