Få mere at vide
(2S-cis)-3-(Bromomethyl)-2-methyl-2-(4-methyl-3-pentenyl)oxirane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S-cis)-3-(Bromomethyl)-2-methyl-2-(4-methyl-3-pentenyl)oxirane |
| CAS | 126874-42-8 |
| Molekylær formel | C10H17BrO |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17BrO/c1-8(2)5-4-6-10(3)9(7-11)12-10/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=CCC[C@]1(C)O[C@@H]1CBr)C |
| IUPAC navn | (2S,3S)-3-(bromomethyl)-2-methyl-2-(4-methylpent-3-enyl)oxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.15 |
| Formel vægt | 232.0463 |