Få mere at vide
(2S)-Chroman-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-Chromane-2-carboxylic Acid |
| CAS | 83780-46-5 |
| Molekylær formel | C10 H10 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-, (2S)-, 2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-, (S)-, (2S)-3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (2S)-3,4-Dihydro-2H-chromene-2-carboxylic acid, (2S)-Chroman-2-carboxylic acid, (2S)-Chroman |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)13-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@@H]1CCc2ccccc2O1 |
| IUPAC navn | (2S)-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.185 |
| Formel vægt | 178.063 |