missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S)-Arimoclomol Maleic Acid, TRC

Artikelnummer. 30336734
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336734 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7712651MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-Arimoclomol Maleic Acid
CAS 289893-28-3
Molekylær formel C18H24ClN3O7
Mængde 1 mg
Synonym N-[(2S)-2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-3-Pyridinecarboximidoyl Chloride 1-Oxide (2Z)-2-Butenedioate
InChI formel InChI=1S/C14H20ClN3O3.C4H4O4/c15-14(12-5-4-8-18(20)9-12)16-21-11-13(19)10-17-6-2-1-3-7-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,13,19H,1-3,6-7,10-11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-;/m0./s1
SMIL O[C@H](CON=C(Cl)c1ccc[n+]([O-])c1)CN2CCCCC2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;N-[(2S)-2-hydroxy-3-piperidin-1-ylpropoxy]-1-oxidopyridin-1-ium-3-carboximidoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 429.85
Formel vægt 429.1303
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.