missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S)-Arimoclomol Maleic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-Arimoclomol Maleic Acid |
| CAS | 289893-28-3 |
| Molekylær formel | C18H24ClN3O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-[(2S)-2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-3-Pyridinecarboximidoyl Chloride 1-Oxide (2Z)-2-Butenedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20ClN3O3.C4H4O4/c15-14(12-5-4-8-18(20)9-12)16-21-11-13(19)10-17-6-2-1-3-7-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,13,19H,1-3,6-7,10-11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-;/m0./s1 |
| SMIL | O[C@H](CON=C(Cl)c1ccc[n+]([O-])c1)CN2CCCCC2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-but-2-enedioic acid;N-[(2S)-2-hydroxy-3-piperidin-1-ylpropoxy]-1-oxidopyridin-1-ium-3-carboximidoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.85 |
| Formel vægt | 429.1303 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?