missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 2S,6S-Hydroxynorketamine hydrochloride
Beskrivelse
2S,6S-Hydroxynorketamine hydrochloride is a ketamine metabolite. Decreases intracellular DL>D-serine (a NMDA co-agonist) concentrations in PC-12 cells (IC50 = 0.18 nM). Exerts antidepressant effects in mice. 2R,6R-Enantiomer and Racemate also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,6S)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)-6-hydroxycyclohexanone hydrochloride |
| CAS | 1430202-70-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | AMPA Receptor Agonists |
| Molekylær formel | C12H14ClNO2.HCl |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?