Få mere at vide
(2S,6R)-6-Amino-5-oxo-2-(2-thienyl)perhydro-1,4-thiazepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,6R)-6-Amino-5-oxo-2-(2-thienyl)perhydro-1,4-thiazepine |
| CAS | 110221-26-6 |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 O S2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2OS2/c10-6-5-14-8(4-11-9(6)12)7-2-1-3-13-7/h1-3,6,8H,4-5,10H2,(H,11,12)/t6-,8-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@H]1CS[C@@H](CNC1=O)c2cccs2 |
| IUPAC navn | (2S,6R)-6-amino-2-thiophen-2-yl-1,4-thiazepan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.33 |
| Formel vægt | 228.0391 |