Få mere at vide
(2S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 128524-48-1 |
| Molekylær formel | C10H17NO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)7-5-4-6-8(12)11-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC([C@H]1NC(CCC1)=O)=O |
| IUPAC navn | tert-butyl (S)-6-oxopiperidine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vægt | 199.12 |