missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30426676
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426676 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO858810100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 128524-48-1
Molekylær formel C10H17NO3
Mængde 100 mg
Synonym (2S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)7-5-4-6-8(12)11-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC([C@H]1NC(CCC1)=O)=O
IUPAC navn tert-butyl (S)-6-oxopiperidine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 199.25
Formel vægt 199.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.