Få mere at vide
(2S)-6-Oxo-1,2-piperidinedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-6-Oxo-1,2-piperidinedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| CAS | 144403-08-7 |
| Molekylær formel | C15H25NO5 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO5/c1-14(2,3)20-12(18)10-8-7-9-11(17)16(10)13(19)21-15(4,5)6/h10H,7-9H2,1-6H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC([C@H]1N(C(CCC1)=O)C(OC(C)(C)C)=O)=O |
| IUPAC navn | di-tert-butyl (S)-6-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.36 |
| Formel vægt | 299.17 |