Få mere at vide
(2S)-6-Hydroxy-1,2-piperidinecarboxylic Acid 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-6-Hydroxy-1,2-piperidinecarboxylic Acid 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| CAS | 1271322-31-6 |
| Molekylær formel | C15H27NO5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO5/c1-14(2,3)20-12(18)10-8-7-9-11(17)16(10)13(19)21-15(4,5)6/h10-11,17H,7-9H2,1-6H3/t10-,11?/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC([C@H]1N(C(CCC1)O)C(OC(C)(C)C)=O)=O |
| IUPAC navn | di-tert-butyl (2S)-6-hydroxypiperidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.38 |
| Formel vægt | 301.19 |