Få mere at vide
(2S,5S)-Bishydroxymethyl-(3R,4R)-bishydroxypyrrolidine, TRC
Artikelnummer. 30332495
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30332495 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30332495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB44500025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,5S)-Bishydroxymethyl-(3R,4R)-bishydroxypyrrolidine
CAS 105015-44-9
Molekylær formel C6 H13 N O4
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO4/c8-1-3-5(10)6(11)4(2-9)7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+/m0/s1
SMIL OC[C@@H]1N[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2S,3R,4R,5S)-2,5-bis(hydroxymethyl)pyrrolidine-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 163.17
Formel vægt 163.0845