Få mere at vide
(2S,5S)-Bishydroxymethyl-(3R,4R)-bishydroxypyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,5S)-Bishydroxymethyl-(3R,4R)-bishydroxypyrrolidine |
| CAS | 105015-44-9 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4/c8-1-3-5(10)6(11)4(2-9)7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1N[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R,5S)-2,5-bis(hydroxymethyl)pyrrolidine-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vægt | 163.0845 |