Få mere at vide
(2S,5S)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 262.0954 |
| Procent renhed | >95% |