Få mere at vide
(2S,5S)-1-(2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11975951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11975951 100 mg Glasflaske 100mg
11905961 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435171000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 695816-47-8
Molekylær formel C15H21O2P
Molekylvægt (g/mol) 264.3
InChI nøgle JAKXTLMNIHPLEU-RYUDHWBXSA-N
Synonym 2s,5s-+-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, s,s-me-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2s,5s-+-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, kanata purity, 1-2-1,3-dioxolane-2-yl phenyl-2beta,5alpha-dimethyltetrahydro-1h-phosphole, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min
PubChem CID 16218307
IUPAC navn 2-[2-[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]phenyl]-1,3-dioxolan
SMIL CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1030g/mL
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Specifik vægtfylde 1.103
Formel vægt 264.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske