Få mere at vide
(2S,5S)-1-(2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11905941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11905941 100 mg Glasflaske 100mg
11915941 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11905941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434121000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1314246-02-0
Molekylær formel C17H25O2P
Molekylvægt (g/mol) 292.36
MDL nummer MFCD09265099
InChI nøgle UKBFKBMQNUOKTD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-et-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-diethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, trans-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, kanata purity
PubChem CID 16218309
IUPAC navn 1-[2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-diethylphospholan
SMIL CCC1CCC(CC)P1C1=CC=CC=C1C1OCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane
Farve Farveløs til gul
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Formel vægt 292.35
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske