Få mere at vide
(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin), Mikromol™
Beskrivelse
(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin |
| CAS | 20880-67-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C16 H18 N2 O6 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. D (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. D (EP), (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylicAcid, 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity D, Phenoxymethylpenicillin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O6S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(21)11(14(18)25-16)17-10(20)7-24-9-5-3-8(19)4-6-9/h3-6,11-12,14,19H,7H2,1-2H3,(H,17,20)(H,22,23)/t11-,12+,14-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,5R,6R)-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Vis mere |