missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin), Mikromol™
Descripción
(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin)
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin |
| CAS | 20880-67-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C16 H18 N2 O6 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. D (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. D (EP), (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylicAcid, 4-Hydroxyphenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity D, Phenoxymethylpenicillin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O6S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(21)11(14(18)25-16)17-10(20)7-24-9-5-3-8(19)4-6-9/h3-6,11-12,14,19H,7H2,1-2H3,(H,17,20)(H,22,23)/t11-,12+,14-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,5R,6R)-6-[[2-(4-hydroxyphenoxy)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?