missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S,5R)-6-Hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide, TRC

Artikelnummer. 30405312
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405312 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405312 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9511751MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S,5R)-6-Hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide
CAS 1383814-64-9
Molekylær formel C7 H11 N3 O3
Mængde 1 mg
Synonym (1R,2S,5R)-6-Hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide, (2S,5R)-6-Hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxamide, Avibactam Impurity 7
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O3/c8-6(11)5-2-1-4-3-9(5)7(12)10(4)13/h4-5,13H,1-3H2,(H2,8,11)/t4-,5+/m1/s1
SMIL NC(=O)[C@@H]1CC[C@@H]2CN1C(=O)N2O
IUPAC navn (2S,5R)-6-hydroxy-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 185.18
Formel vægt 185.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.