Få mere at vide
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one (Hesperetin), Mikromol™
Artikelnummer. 30458483
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458483 4 x 25 mg
30049309 25 mg
17987324 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458483 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0816.0700254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one (Hesperetin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hesperetin
CAS 520-33-2
Analyt- eller komponentnavne Hesperetin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (S)-, Flavanone, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxy- (8CI), Hesperetin (6CI), (-)-Hesperetin, (2S)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, Eriodictyol 4'-monomethyl ether, Hesperitin, NSC 57654, Diosmin Imp. G (EP), Diosmin Impurity G
InChI formel InChI=1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3/t14-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
IUPAC navn (2S)-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 302.28
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 302,079 g/mol