missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S,4S)-Sacubitril, TRC

Artikelnummer. 30009800
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30009800 2.5 mg 2.5mg
30004655 5 mg -
30009161 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009800 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0809152.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 149709-63-7
Molekylær formel C24 H29 N O5
Molekylvægt (g/mol) 411.49
Synonym [S-(R*,R*)]-γ-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-[1,1’-biphenyl]-4-pentanoic Acid Ethyl Ester, Sacubitril-(2S,4S) Isomer, 4-(((2S,4S)-1-([1,1’-Biphenyl]-4-yl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl)amino)-4-oxobutanoic Acid;4-(((2S,4S)-1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl)amino)-4-oxobutanoic acid;(4-(((2S,4S)-1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl)amino)-4-oxobutanoic acid)
IUPAC navn (4Z)-4-[(1S)-4-ethoxy-3-methyl-4-oxo-1-[(4-phenylphenyl)methyl]butyl]imino-4-hydroxy-butanoic acid
SMIL CCOC(=O)C(C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)\N=C(/O)\CCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S,4S)-Sacubitril
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t17?,21-/m0/s1
Formel vægt 411.2046
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.