Få mere at vide
(2S,4S)-Sacubitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4S)-Sacubitril |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t17?,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 411.2046 |