missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,4S)-Sacubitril-O-isobutane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4S)-Sacubitril-O-isobutane |
| CAS | 149709-65-9 |
| Molekylær formel | C28H37NO5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | [S-(R*,R*)]-gamma-[[4-(1,1-Dimethylethoxy)-1,4-dioxobutyl]amino]-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-pentanoic Acid Ethyl Ester, (2S,4S)-Ethyl 5-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-(4-(tert-butoxy)-4-oxobutanamido)-2-methylpentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37NO5/c1-6-33-27(32)20(2)18-24(29-25(30)16-17-26(31)34-28(3,4)5)19-21-12-14-23(15-13-21)22-10-8-7-9-11-22/h7-15,20,24H,6,16-19H2,1-5H3,(H,29,30)/t20-,24-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@@H](C)C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | ethyl (2S,4S)-2-methyl-4-[[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanoyl]amino]-5-(4-phenylphenyl)pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.6 |
| Formel vægt | 467.2672 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?