Få mere at vide
(2S,4S)-Sacubitril, MedChemExpress
Beskrivelse
(2S,4S)-Sacubitril is the impurity of Sacubitril. Sacubitril is a potent NEP inhibitor that can be used for the research of heart failure.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4S)-Sacubitril |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 149709-63-7 |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H29NO5 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| SMIL | [H]N(C(CCC(O)=O)=O)[C@H](CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)C[C@@H](C(OCC)=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.49 |
| Vis mere |