missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,4S)-Argatroban, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4S)-Argatroban |
| CAS | 189264-03-7 |
| Molekylær formel | C23 H36 N6 O5 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S,4S)-1-[(2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid, [2S-[1(2R*),2α,4β]]-[partial]-1-[5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid, (2S,4S)-Argatroban |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36N6O5S/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26)/t14-,15?,17-,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1CCN([C@@H](C1)C(=O)O)C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NS(=O)(=O)c2cccc3CC(C)CNc23 |
| IUPAC navn | (2S,4S)-1-[(2S)-5-carbamimidamido-2-[(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-yl)sulfonylamino]pentanoyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.63 |
| Formel vægt | 508.2468 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?