Få mere at vide
(2S,4S)-4-Methylglutamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4S)-4-Methylglutamic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(5(8)9)2-4(7)6(10)11/h3-4H,2,7H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1 |
| Formel vægt | 161.0688 |