Få mere at vide
(2S,4S)-4-Cyclohexyl-1-(3-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30354843
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30354843 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30354843 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98456150MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosinopril Impurity H
CAS 149760-14-5
Mængde 50 mg
Synonym trans-4-cyclohexyl-1-(1,3-dioxopentyl)-L-Proline (9CI), L-Proline, 4-cyclohexyl-1-(1,3-dioxopentyl)-, trans- (9CI)
SMIL CCC(=O)CC(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(=O)O)C2CCCCC2