Få mere at vide
(2S,4S)-2,4-Bis(diphenylfosfin)pentan, TRC
Artikelnummer. 30344019
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30344019 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30344019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB595710100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,4S)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane
CAS 77876-39-2
Molekylær formel C29H30P2
Mængde 100 mg
Synonym (2S,4S)-Pentane-2,4-diylbis(diphenylphosphine), 1,1'-[(1S,3S)-1,3-Dimethyl-1,3-propanediyl]bis[1,1-diphenylphosphine], (-)-2,4-BDPP
InChI formel InChI=1S/C29H30P2/c1-24(30(26-15-7-3-8-16-26)27-17-9-4-10-18-27)23-25(2)31(28-19-11-5-12-20-28)29-21-13-6-14-22-29/h3-22,24-25H,23H2,1-2H3/t24-,25-/m0/s1
SMIL C[C@@H](C[C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn [(2S,4S)-4-diphenylfosfanylpentan-2-yl]-diphenylfosfan
Molekylvægt (g/mol) 440.5
Formel vægt 440.1823