Få mere at vide
(2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylfosfin)pentan, 99%
Artikelnummer. 15441337
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441337 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15441337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033668.03
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane
CAS 77876-39-2
Molekylær formel C29H30P2
MDL nummer MFCD00058923
Mængde 1 g
Synonym 2s,4s---2,4-bis diphenylphosphino pentane, s,s-bdpp, 2s,4s-pentane-2,4-diylbis diphenylphosphine, phosphine, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenyl, s,s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 2s,4s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenylphosphine, 2s,4s-4-diphenylphosphanylpentan-2-yl-diphenylphosphane, 2s,4s-4-diphenylphosphanyl pentan-2-yl diphenylphosphane
InChI nøgle CTYPJIUQROQJBG-DQEYMECFSA-N
SMIL CC(CC(C)P(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
IUPAC navn [(2S,4S)-4-diphenylphosphanylpentan-2-yl]-diphenylphosphane
Molekylvægt (g/mol) 440.507
PubChem CID 2734567
Formel vægt 440.5
Procent renhed 99%
Fysisk form Fast stof