Få mere at vide
(2S,4S)-(-)-2,4-bis(diphenylphosphino)pentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456115
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456115 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15456115 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033668.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77876-39-2 | Molekylær formel: C29H30P2 | Molekylvægt: 440,51 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77876-39-2
Molekylær formel C29H30P2
Molekylvægt (g/mol) 440.51
MDL nummer MFCD00058923
InChI nøgle CTYPJIUQROQJBG-ISIPKWIHNA-N
Synonym 2s,4s---2,4-bis diphenylphosphino pentane, s,s-bdpp, 2s,4s-pentane-2,4-diylbis diphenylphosphine, phosphine, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenyl, s,s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 2s,4s-2,4-bis diphenylphosphino pentane, 1s,3s-1,3-dimethyl-1,3-propanediyl bis diphenylphosphine, 2s,4s-4-diphenylphosphanylpentan-2-yl-diphenylphosphane, 2s,4s-4-diphenylphosphanyl pentan-2-yl diphenylphosphane
PubChem CID 2734567
SMIL C[C@@H](C[C@H](C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane
Mængde 250 mg
IUPAC navn [(2S,4S)-4-diphenylphosphanylpentan-2-yl]-diphenylphosphan
Formel vægt 440.5
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk