Få mere at vide
(2S,4S)-2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4S)-2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one |
| CAS | 1402076-28-1 |
| Molekylær formel | C8H14O2S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2S/c1-5-6(9)10-7(11-5)8(2,3)4/h5,7H,1-4H3/t5-,7-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1S[C@H](OC1=O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | (2S,4S)-2-tert-butyl-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.26 |
| Formel vægt | 174.0715 |