Få mere at vide
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylfosfin-2-(diphenylfosfinomethyl)pyrrolidin
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine |
| Smeltepunkt | 100 °C til 103 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 553.62 |