missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S,4R)-Sacubitril, TRC

Artikelnummer. 30136760
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136760 25 mg
17979744 10 mg
17957334 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS08090525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 761373-05-1
Molekylær formel C24 H29 N O5
Molekylvægt (g/mol) 411.49
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, 4-ethyl ester, (αS,γR)-, [1,1'-Biphenyl]-4-pentanoic acid, γ-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-α-methyl-, α-ethyl ester, [R-(R*,S*)]- (9CI), (2S,4R)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester, (2S,4R)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester, (2S,4R)-Sacubitril
IUPAC navn 4-[[(2R,4S)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid
SMIL CCOC(=O)[C@@H](C)C[C@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)CCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S,4R)-Sacubitril
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO5/c1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t17-,21+/m0/s1
Formel vægt 411.2046
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.