missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,4R)-Itraconazole (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4R)-Itraconazole (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 939027-87-9 |
| Molekylær formel | C35H38Cl2N8O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[4-[4-[4-[[(2S,4R)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1N(C(C)CC)N=CN1C(C=C2)=CC=C2N(CC3)CCN3C4=CC=C(OC[C@H]5O[C@](CN6N=CN=C6)(C7=CC=C(Cl)C=C7Cl)OC5)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 705.63 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?