Få mere at vide
(2S,4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO5/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+/m0/s1 |
| Formel vægt | 163.0481 |