Få mere at vide
(2S,4R)-4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4R)-4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 61478-26-0 |
| Molekylær formel | C10H19NO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2S,4R)-tert-Butyl 4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol, tert-Butyl (2S,4R)-4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, tert-Butyl (2S,4R)-4-Hydroxy-2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-8(13)4-7(11)6-12/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1CO |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S,4R)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.26 |
| Formel vægt | 217.1314 |